Learn More
EVOS™ Onstage-Gefäßhalter, für eine Petrischale von 100 mm
EVOS™ Onstage-Gefäßhalter, für eine Petrischale von 100 mm
Marke: Invitrogen AMEPVH037
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
EVOS™ Onstage-Gefäßhalte maximieren die Auswahl an Zellkulturgefäßen bei der Durchführung von Zeitrafferbildaufnahmen mit dem EVOS™ FL Auto Imaging System, das mit einem EVOS™ Onstage-Inkubator. EVOS™ Onstage-Gefäßhalter ermöglichen eine perfekte Anpassung Ihrer Mikro-Mikrotiterplatten oder Zellkulturflaschen/-schalen an die Hauptplatte des EVOS™ Onstage Inkubators für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung. Dieser spezielle Gefäßhalter bietet Platz für eine 100 mm Petrischale. Mit ihrem eng anliegenden und sicheren Sitz und dem leicht wechselbaren Verschluss machen diese Gefäßhalter die Zeitraffer-Bildgebung praktisch und einfach.Erfahren Sie mehr über das EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem.
Entdecken Sie die gesamte EVOS™ Produktlinie mit Bildgebungssystemen und Zubehör.
Spezifikation
Onstage Gefäßhalter | |
Onstage Gefäßhalter: Ermöglichen Sie eine perfekte Anpassung Ihrer Mikro-Mikrotiterplatten oder Zellkulturflaschen/-schalen an die Hauptplatte des EVOS™ Onstage-Inkubators für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung | |
EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem, EVOS™ Onstage-Inkubator | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.