Learn More
EVOS™ Gefäßplatte für große Gefäße
EVOS™ Gefäßplatte für große Gefäße
Marke: Thermo Scientific AMEPVP01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Diese EVOS™ Gefäßplatte ist für den Einsatz auf der Bühne des EVOS™ FL Farbbildungssystems vorgesehen. Diese Platte wurde für die Aufnahme großer Gefäße entwickelt, um die Präzision bei der Probenausrichtung zu erhöhen. Sie ist nur eine von vielen leicht austauschbaren Platten und Haltern, die für diese Geräteplattform erhältlich sind. Dank des eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Zubehörs ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie im EVOS™ Leitfaden für Gefäßhalter und Objektträgerplatten.
Entdecken Sie die gesamte EVOS™ Produktlinie mit Bildgebungssystemen und Zubehör.
Spezifikation
Halter | |
EVOS™ Gefäßplatte, Halter,116 L x116 mm W Haltegröße, für große Gefäße, mit Snug und sicherer Passform, Verwendung mit EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farb-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core-Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem | |
EVOS™ FL Auto-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farb-Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core-Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem | |
1 Halterung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.