Learn More
Excelta™ Excelta™ Präzisionspinzetten mit sehr feinen Spitzen
Artikelnummer. p-4591379
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
10.8 cm
Spitzenform:
Sehr feines Ende mit Präzisionsspitze
Material:
Karbonstahl
Präzision:
Hoch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11793266
Marke: Excelta™ 3C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Precision Tweezers with Very Fine Points for general assembly or light magnification.
  • Very fine points for work under magnification or handling very fine wires and components
  • Antimagnetic stainless steel, Magnetic stainless steel or Carbon Steel
  • Overall length: 4.25 to 4.75 in.
Spezifikation
Spitzenform Sehr feines Ende mit Präzisionsspitze
Bauweise/Design 3C
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Material Karbonstahl
Länge (metrisch) 10.8 cm
Produkttyp Elektronische Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Einzeln
Höhe (angloamerikanisch) Körper 0.015 in.
Höhe (metrisch) Körper 0.03 cm
Präzision Hoch
Dicke 0.06 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Körper 0.32 in.
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0.0066 in.
Breite (metrisch) Körper 0.8 cm
Breite (metrisch) Spitze 0.016 cm
Dicke (angloamerikanisch) Spitze 0.0039 in.
Dicke (metrisch) Spitze 0.1 mm
Modell High-precision
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.