Learn More
Excelta™ Excelta™ Präzisionspinzetten mit geraden, stabilen Spitzen mittlerer Größe
Artikelnummer. p-4591399
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12.06 cm
Material:
Karbonstahl
Präzision:
Hoch
Bauweise/Design:
00D
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Material Präzision Bauweise/Design unitSize
11723266 12.06 cm Karbonstahl Hoch 00D 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11723266
Marke: Excelta™ 00D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Precision Tweezers feature strong tips for long life.
Strong tips for long life
  • Anti-magnetic stainless steel or Carbon Steel
Spezifikation
Spitzenform Stabiles und gerades Ende mit gezähnter Spitze
Bauweise/Design 00D
Länge (angloamerikanisch) 4,75 in.
Material Karbonstahl
Länge (metrisch) 12.06 cm
Produkttyp Elektronische Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Einzeln
Höhe (angloamerikanisch) Körper 0.015 in.
Höhe (metrisch) Körper 0.03 cm
Präzision Hoch
Dicke 0.09 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Körper 0.32 in.
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0.0177 in.
Breite (metrisch) Körper 0.8 cm
Breite (metrisch) Spitze 0.044 cm
Dicke (angloamerikanisch) Spitze 0.0098 in.
Dicke (metrisch) Spitze 0.249 mm
Modell High-precision