Learn More
Thermo Scientific™ Exonuklease I (20 U/μl)
Artikelnummer. 10354530 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20.000 E
4000 E
Packungsgröße:
20000 Einheiten
4000 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10354530 20.000 E 20000 Einheiten
10548930 4000 E 4000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354530 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EN0582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 €
    400.65 € / 20000 Stück
    Sparen 82.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Degradieren Sie einsträngige DNA in 3'→5'-Richtung mit Exonuklease I (ExoI), sodass 5'-terminale Dinukleotide intakt bleiben.
Exonuklease I (ExoI) degradiert einsträngige DNA in 3'≥5'-Richtung. Es gibt Desoxyribonukleosid-5'-Monophosphate schrittweise frei und lässt 5'-terminale Dinukleotide intakt.
Es spaltet keine DNA-Stränge mit 3'-OH-Gruppen an den Enden, die durch Phosphoryl- bzw. Acetyl-Gruppen blockiert sind.
Highlights
  • Aktiv in PCR-Puffern
Anwendungen
  • Primer-Entfernung aus PCR-Gemischen:
    • vor der PCR-Produktsequenzierung
    • li>für die PCR-Mutagenese mit einem Röhrchen und „Megaprimer“
  • Entfernung von einzelsträngiger DNA mit einem 3'-Hydroxyl-Ende aus Nukleinsäuremischungen
  • Assay für das Vorhandensein einzelsträngiger DNA mit einem 3'-Hydroxyl-Ende
Hinweis
Das Enzym ist nicht zur Entfernung von 3‘-Überhängen von dsDNA geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20 U/μl
Enzym Exonuklease
Menge 20.000 E
Produkttyp Exonuclease I
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10X Reaction Buffer for Exonuclease I
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide