Learn More
Macherey-Nagel™ Exosom-Präzipitationslösung für Urin
Schnelle und effiziente Anreicherung von Exosomen aus Urin- und Blutproben für die effizienteste Gesamt-RNA-Isolierung oder für andere biologische Untersuchungen. Enthält RNase-freies Wasser.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740399.250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15889087
  • 620.00 € / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 05-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Exosome sind kleine Vesikel (30–150 nm), die von verschiedenen Zelltypen sezerniert werden und in vielen Körperflüssigkeiten wie Blut, Zerebrospinalflüssigkeit, Urin, Speichel und Muttermilch vorkommen. Ihr RNA- und Proteingehalt kann eine wertvolle Quelle für Biomarker sein. Durch Fällung der Exosome aus großen Probenvolumina können diese Biomarker angereichert und der Hintergrund freier zirkulierender Nukleinsäuren kann deutlich reduziert werden.
  • Effizienteste Anreicherung von Exosomen für jeden Downstream-Prozess
  • Einfache und schnelle Fällung von Exosomen – vermeidet langwierige Ultrazentrifugation
  • Flexible Probenmenge – Verfahren kann je nach Probenvolumen nach oben oder unten skaliert werden
  • Wird mit RNase-freiem Wasser geliefert, um RNA aus resuspendierten Exomen zu isolieren
  • Gesamte Vorbereitungszeit: 45 Minuten/6 Preps
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
250 ml-Prezipitationslösung (mit 60 ml RNase-freiem Wasser)
Anreicherung von Exosomen aus Urinproben
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Farblos
Geruchsneutral
1 bis 10 ml Urinproben
350 bis 150 nm
Urinproben
Polyethylenglycol mit Chemikalien; Wasser
Exom-Prezipitationslösung; RNase-freies Wasser