Description
Der Expi293 Das PRO Transfektionskit ist ein Kernbestandteil des Expi293 PRO Expression System. Es ist für die transiente Transfektion von HEK 293-Zellkulturen mit hoher Zelldichte konzipiert. Das hocheffiziente, kationische, lipidbasierte Transfektionsreagenz und die Transfektionsverstärker sind so konzipiert, dass sie eine maximale Proteinexpression ermöglichen. Expi293 PRO-Zellen wurden in Expi293 PRO Expression Medium.
- Speziell entwickelt für die Transfektion von hochdichten Suspensionszellkulturen, mit ergänzenden Nährmedien und Verstärkern, die die Transfektionsleistung und die Proteinexpression steigern.
- Erzielt 2- bis 10-fach höhere Proteinausbeuten als andere Transfektionsreagenzien, die auf hochdichten Zellkulturen verwendet werden. Expi293 PRO-Zellkulturen
- Bietet robuste und reproduzierbare Ergebnisse der Transfektion, die den Anwendern mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
- Skaliert Transfektionen für Kulturvolumen von weniger als 1 ml auf bis zu mehr als 10 Litern unter Beibehaltung einer äquivalenten volumetrischen Proteinausbeute
Der Expi293 Das PRO Transfektionskit wurde speziell für die Verwendung mit Expi293 PRO-Zellen im Expi29 PRO-Expressionssystem. Das Transfektionskit besteht aus dem kationischen Lipid-basierten Expi293 PRO-Transfektionsreagenz und Expi293 PRO-Enhancer und -Feed, die die Transfektion, die Zelllebensfähigkeit und die Proteinexpression steigern.
Specifications
Specifications
| Zelltyp | HEK293 |
| Format | Kit |
| Probentyp | Plasmid-DNA |
| Promoter | pcDNA™ 3.4 |
| Transfection Technique | Lipidbasierte Transfektion, transiente Transfektion |
| Produktlinie | Expi293 PRO |
| Produkttyp | Transfektionskit |
| Reinheit | Zellkulturqualität |
| Menge | Für 1 L Transfektion |
| Ausreichend für | Für 1 L Transfektion |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.