Learn More
Gibco™ Expi293™ PRO Transfektionsset
Artikelnummer. 31337534 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausreichend für:
Für 1 L Transfektion
Für 10 L Transfektion
Für 50 L Transfektion
Für 6 L Transfektion
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für
31337534 Für 6 L Transfektion
31337528 Für 1 L Transfektion
31337535 Für 10 L Transfektion
31337529 Für 50 L Transfektion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31337534 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A40002929
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Expi293 Das PRO Transfection Kit ermöglicht die hocheffiziente Übertragung von DNA in HEK293-Zellen und unterstützt so eine schnelle und skalierbare Proteinexpression. Optimiert für die Verwendung mit Expi293F Es liefert robuste Ergebnisse bei einer breiten Palette von Proteintypen.
Der Expi293 Das PRO Transfektionskit ist ein Kernbestandteil des Expi293 PRO Expression System. Es ist für die transiente Transfektion von HEK 293-Zellkulturen mit hoher Zelldichte konzipiert. Das hocheffiziente, kationische, lipidbasierte Transfektionsreagenz und die Transfektionsverstärker sind so konzipiert, dass sie eine maximale Proteinexpression ermöglichen. Expi293 PRO-Zellen wurden in Expi293 PRO Expression Medium.
  • Speziell entwickelt für die Transfektion von hochdichten Suspensionszellkulturen, mit ergänzenden Nährmedien und Verstärkern, die die Transfektionsleistung und die Proteinexpression steigern.
  • Erzielt 2- bis 10-fach höhere Proteinausbeuten als andere Transfektionsreagenzien, die auf hochdichten Zellkulturen verwendet werden. Expi293 PRO-Zellkulturen
  • Bietet robuste und reproduzierbare Ergebnisse der Transfektion, die den Anwendern mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
  • Skaliert Transfektionen für Kulturvolumen von weniger als 1 ml auf bis zu mehr als 10 Litern unter Beibehaltung einer äquivalenten volumetrischen Proteinausbeute
Der Expi293 Das PRO Transfektionskit wurde speziell für die Verwendung mit Expi293 PRO-Zellen im Expi29 PRO-Expressionssystem. Das Transfektionskit besteht aus dem kationischen Lipid-basierten Expi293 PRO-Transfektionsreagenz und Expi293 PRO-Enhancer und -Feed, die die Transfektion, die Zelllebensfähigkeit und die Proteinexpression steigern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp HEK293
Format Kit
Probentyp Plasmid-DNA
Promoter pcDNA™ 3.4
Transfection Technique Lipidbasierte Transfektion, transiente Transfektion
Produktlinie Expi293 PRO
Produkttyp Transfektionskit
Reinheit Zellkulturqualität
Menge Für 6 L Transfektion
Ausreichend für Für 6 L Transfektion
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.