Learn More
Wheaton™ Verlängerte Tropfkontrollspitze
Artikelnummer. 11784199 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
Spitzengröße:13mm
Spitzengröße:20mm
Spitzengröße:8mm
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Violett
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11784199
Marke: Wheaton™ 24243101
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Drop Size 41 μl
Produkttyp Verlängerte kontrollierte Tropfspitze
Durchmesser (metrisch) Spitzengröße:20mm