Learn More
Wheaton™ Verlängerte Tropfkontrollspitze
Artikelnummer. 11794209 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
Spitzengröße:13mm
Spitzengröße:20mm
Spitzengröße:8mm
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Violett
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11794209
Marke: Wheaton™ 242437
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Violett
Material LDPE
Drop Size 41 μl
Produkttyp Verlängerte kontrollierte Tropfspitze
Durchmesser (metrisch) Spitzengröße:20mm