Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipettenspitzen mit Spezialfilter und erweiterter Länge, 200 μl
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
196.00 €
Spezifikation
Beschreibung | ART XLP 200, gefiltert, steril, |
---|---|
Volumen (metrisch) | 200 μl |
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10180621
|
Thermo Scientific™
2160P |
ART Barrier Pipettenspitzen XLP 200; 200 μl MicroPoint, verlängerte Länge, sterile Spitze |
196.00 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Features:
- Sterile tips are DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and Endotoxin Free
- Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
- Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipette shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson Pipetman™ ™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
Spezifikation
ART XLP 200, gefiltert, steril, | |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
3.59 Zoll | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Erweiterte Länge | |
ART |
200 μl | |
Steril | |
ART XLP 200 | |
9.12 cm | |
Racks | |
Universelle Passform | |
Steril und PCR-fähig |