Learn More
Grant Instruments™ Externe Sonde
Externe TX Sonden (optional) zur Überwachung und Steuerung der Temperatur von entfernten Lasten.
Marke: Grant Instruments™ TXPEP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Flexible Kunststoff- oder Edelstahlsonde
- 3 m-Kabel (DIN-Stecker)
Spezifikation
3 m-Kabel (DIN-Stecker) | |
Kunststoff |