Learn More
Ansell™ Extra™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus Naturlatex
Extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Basen und Fette. Ansell Edmont™ Extra™ Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus schwarzem Naturlatex sind um 50 % dicker als Standardhandschuhe mit Veloursfutter.
Marke: Ansell™ 87-950_7.5-8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- 100 % Naturgummi ohne Füllstoffe
- Für einen besseren Griff und eine bessere Beständigkeit chloriert
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Gefahren und ein erhöhter chemischer Schutz
- Velours aus 100 % Baumwolle - weich, bequem, absorbierend
- Ideal geeignet für Schwerlasteneinsatz, bei dem auch Feinfühligkeit benötigt wird, Verarbeitung und Vorbereitung von Chemikalien und die Wartung von Anlagen und schwerer Ausrüstung
Spezifikation
Rubber Latex | |
Natural Rubber Latex | |
Schwarz | |
Latex, Naturkautschuk | |
8 | |
0.75 mm | |
Gerade | |
12 Paar | |
87-950 |
EN420:2003A1:2009, EN374: 2003, EN388: 2003 | |
Naturlatex | |
Ja | |
Handschuhe | |
87-950 | |
Zur chemischen Verarbeitung, Vorbereitung und Wartung von Anlagen und Baumaschinen | |
Cotton Flocking | |
Mechanische Gefahren und verbesserter chemisch- | |
320 mm |