Learn More
Ekastu Safety™ Mini Augenspülflaschen
Hergestellt für das sofortige Spülen der Augen nach versehentlichen Spritzern von Säuren, Basen und anderen gefährlichen Chemikalien. Die EKASTU Safety™ Augenspülflasche mit Trichter kann in aufrechter oder horizontaler Position verwendet werden.
Marke: Ekastu Safety™ 177959
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Augenspülflasche mit Trichter
- DIN EN 15154-4
- Lieferung leer oder gefüllt
- Zum sofortigen Spülen der Augen nach Reizung durch Säuren, Basen und andere aggressive Chemikalien
- PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter und Kippventil
- Kann sowohl in aufrechter als auch in horizontaler Position verwendet werden
- Auslaufsicher
- Einfache Aufbewahrung in EPS-Augenspülstation (separat erhältlich)
Spezifikation
600 mL | |
Aufschraubbarer Augentrichter und neigbare Kappe | |
Steril |
Kochsalzlösung zum sofortigen Spülen der Augen nach chemischer Verbrennung durch Säuren, Basen | |
Augenspülflasche mit aufgeschraubtem Trichter, Kippventil, Steigrohr und Wasserablaufschlauch |