Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ HPDP-Biotin, No-Weigh™ Format
Biotinylieren reduzierter Protein- oder Peptid-Cysteine mit diesem Pyridyldithiol-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz, das eine spaltbare Disulfidbindung enthält.
285.00 € - 514.00 €
Spezifikation
Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid) |
---|---|
Markertyp | Biotin und Analoga |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10188543
|
Thermo Scientific™
21341 |
50 mg |
514.00 €
50 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900463
|
Thermo Scientific™
A35390 |
10 x 1 mg |
285.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link HPDP-Biotin ist ein Pyridyldithiol-aktiviertes, Sulfhydryl-reaktives Biotinylierungsreagenz, das über eine spaltbare (reversible) Disulfid-Bindung konjugiert wird und in einer Vielzahl von Reinigungsmethoden eingesetzt werden kann.
Leistungsmerkmale:
- Pyridylldithiol reagiert mit -SH-Gruppen zu einer stabilen Disulfid-Bindung.
- Die Extinktion der Pyridin-2-Thion-Abgangsgruppe bei 343 nm kann zur Bestimmung des Reaktionsverlaufs verwendet werden.
- Die Disulfid-Bindung ist mit 50 mM DTT (Art.-Nr. 20291) bzw. 100 mM β-Mercaptoethanol (Art.-Nr. 35600) spaltbar.
- Der verlängerte Spacerarm verhindert sterische Hinderung.
- Muss vor der Verwendung in DMSO oder DMF aufgelöst werden
- Die Biotinylierung erfolgt zwischen pH 6 und 9
Spezifikation
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
Biotin und Analoga |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.