Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP Ester-PEG4-DBCO
An amine reactive heterobifunctional crosslinker which contains a dibenzylcyclooctyne (DBCO) group for copper-free click chemistry applications. The crosslinker can be used to label a variety of amine containing molecules such as proteins, biomolecules, or small molecules.
206.00 € - 279.00 €
Spezifikation
Chemische Reaktivität | Amin-Azid |
---|---|
Cleavable | Nein |
Beschreibung | TFP-Ester-PEG4-DBCO |
Molekulargewicht | 714,7 |
PEGyliert | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17514346
|
Thermo Scientific™
C20039 |
10 x 1 mg |
206.00 €
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17621586
|
Thermo Scientific™
C20043 |
10 x 1 mg |
279.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- An amine reactive heterobifunctional crosslinker which contains a dibenzylcyclooctyne (DBCO) group for copper-free click chemistry applications
- The crosslinker can be used to label a variety of amine containing molecules such as proteins, biomolecules, or small molecules
- Once a protein or (bio)molecule is DBCO labeled, it can undergo a copper-free azide-alkyne cycloaddition reaction to form a stable triazole linkage with an azide labeled coupling partner
- Can be used to create diverse conjugates with the biorthogonal coupling between an alkyne and azide (supplied separately)
- The coupling or crosslinking procedure is typically done in two steps
- First, a protein or amine containing molecule is labeled with a DBCO group and excess crosslinker is removed
- Second, an azide containing moiety (prepared independently) is introduced into the same system as the DBCO moiety
- Labeling occurs under biological conditions without the introduction of any additional reagents such as a copper catalyst
- Ragent readily dissolves in water-miscible solvents for dilution into aqueous reaction mixtures
- TFP esters are more hydrolytically stable than NHS esters
Spezifikation
Amin-Azid | |
TFP-Ester-PEG4-DBCO | |
Ja | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Nasses Eis | |
Chemische Markierung | |
TFP-Ester, DBCO | |
10 x 1 mg | |
Standard, Einmalgebrauch | |
Crosslinker |
Nein | |
714,7 | |
17,9 Å | |
Nicht ermittelt | |
EZ-Link™ No-Weigh™ | |
Heterobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
DMF, DMSO | |
Nein |