Beschreibung
- F-12 wurde für das serumfreie Wachstum von CHO Zellkulturen verwendet.
- F-12 unterstützt außerdem das serumunterstützte Wachstum anderer Säugetierzellen, darunter Chondrozyten, Rattenhepatzyten und Ratten-Prostataepithelzellen.
- Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit L-Glutamin
- Mit Glukose
- Mit Phenolrot
- Mit Natriumpyruvat
- Mit Natriumbicarbonat
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Hams F-12 Zellkulturmedien |
| Menge | 500 mL |