missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F-15599, MedChemExpress

Artikelnummer. 16460408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16460408 5 mg 5 Milligramm
16490606 20 mg -
16427948 10 mg 10 Milligramm
16401889 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16460408 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19863

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress F-15599 is a highly selective G-protein biased 5-HT1A receptor agonist, with Ki of 3.4 nM.

F-15599 is a highly selective G-protein biased 5-HT1A receptor agonist, with Ki of 3.4 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material F-15599
CAS 635323-95-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21ClF2N4O
Menge 5 mg
Synonym NLX-101
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (633.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C(Cl)=C1)N2CCC(CNCC3=NC=C(C)C=N3)(F)CC2
Molekulargewicht (g/mol) 394.85
Formelmasse 394.85
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.