Learn More
F2RL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | F2RL3 |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883895
|
Proteintech
25306-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873895
|
Proteintech
25306-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Coagulation factor II (thrombin) receptor-like 3 (F2RL3) is a member of the large family of 7-transmembrane-region receptors that couple to guanosine-nucleotide-binding proteins. F2RL3 is also a member of the protease-activated receptor family. F2RL3 is activated by proteolytic cleavage of its extracellular amino terminus. The new amino terminus functions as a tethered ligand and activates the receptor. F2RL3 is activated by thrombin and trypsin.Spezifikation
F2RL3 | |
Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O88634, Q96RI0 | |
14065, 9002 | |
F2RL3 Fusion Protein Ag20801 | |
Primary | |
-20°C | |
F2RL3 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
F2RL3, PAR 4, PAR4, Proteinase activated receptor 4, Thrombin receptor like 3 | |
F2RL3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |