Learn More
Fabomotizole hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Fabomotizole hydrochloride (CM346 hydrochloride) is an anxiolytic drug. Fabomotizole hydrochloride produces anxiolytic and neuroprotective effects without any muscle relaxant actions.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fabomotizole hydrochloride |
| CAS | 173352-39-1 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H22ClN3O2S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | CM346 hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (290.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (127.96 mM) |
| SMILES | CCOC1=CC=C2C(N=C(SCCN3CCOCC3)N2)=C1.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 343.87 |
| Mehr anzeigen |