Learn More
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast
Artikelnummer. 16472118
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472118 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16472118 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1482
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast is a tridecapeptide secreted by S. cerevisiae α cells via Ste2p receptor.
Spezifikation
Reinheit 99.8%
CAS 59401-28-4
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekulargewicht 1684.0 g/mol
Produkttyp Natural Products
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 50 mg/mL (29.69 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Mating Factor α