Learn More
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.8% |
| CAS | 59401-28-4 |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekulargewicht | 1684.0 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 50 mg/mL (29.69 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Mating Factor α |