Learn More
Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von UN260plus
Kalibrierung im Memmert Werk auf drei Temperaturwerte.
Marke: Memmert™ UN260plusD00128
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Auf drei Temperaturwerte: 100 °C, 160 °C und 220 °C
Spezifikation
UN260plus Ofen | |
Messstelle Schrankmitte | |
Standardwerkskalibrierungszertifikat | |
Zertifikat zu 3 Temperaturen |