Learn More
Fadrozole hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495998
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16495998 10 mg 10 Milligramm
16486416 100 mg -
16478617 5 mg 5 Milligramm
16423416 25 mg 25 Milligramm
16412147 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495998 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14247
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fadrozole hydrochloride
CAS 102676-31-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H14ClN3
Menge 10 mg
Synonym CGS 16949A(Rac)-FAD286 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 259.73
Formelmasse 259.73
Reinheit (%) 98.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death