Learn More
JULABO™ Falcon Reagenzglasgestell
Reagenzglasgestell für 10 Falcon Röhrchen 50 ml
Marke:  JULABO™ 9970323
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64000kg
Artikelnummer. 15420642
  • 97.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Edelstahl
  • Bis zu 150 °C
Spezifikation
Spezifikation
Max. Temperatur 150 deg;C
50 ml-Falcon Röhrchen
10
CORIO™ C-B5, CORIO™ C-BT5, CORIO™ CD-200F, CORIO™ CD-201F, CORIO™ CD-300F, CORIO™ CD-B5, CORIO™ CD-BT5, CORIO™ CP-200F, CORIO™ CP-201F, CORIO™ CP-300F, CORIO™ CP-BC4, CORIO™ CP-BC6, DYNEO™ DD-200F, DYNEO™ DD-201F, DYNEO™ DD-300F