Learn More
Falcon™ Polystyrol-Mikrotiterplatten
Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind mit Zellkultur-behandelter und mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.
Marke: Falcon™ 353934
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.46370kg
Beschreibung
Erhältlich mit Gewebekultur behandelten und unbehandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
- Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
- Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
- Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
- Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
- Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
- Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
- Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt. Einzeln verpackt in wiederverwertbaren PET-Tabletts in Packungen mit 50 Stück; oder in Großpackungen mit Deckeln, entweder in Beuteln mit sechs Stück, 36 pro Packung, oder in Beuteln mit fünf (96-Well-Platten), 50 pro Packung.
Spezifikation
2 x 3 | |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Platte | |
6 | |
60/Karton | |
6 Innenpackungen mit je 10 Stück |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
15,5 ml | |
9,6 cm2 | |
Rechteckig | |
Zellkultur | |
1,5 bis 2,2 ml | |
Deckel | |
10/Packung | |
60/Karton |