Learn More
FAM114A1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B11D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen FAM114A1
Klon 1B11D6
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17561436
Unterlagen ansehen
Proteintech
67926-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17551436
Unterlagen ansehen
Proteintech
67926-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The FAM114A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human FAM114A1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The FAM114A1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
FAM114A1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse, Rat
IgG2a
1B11D6
Monoclonal
Mouse
92689