Learn More
FAM170A Antibody (OTI4C6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44989-30ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306547
  • 256.00 € / 30 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FAM170A
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
340069
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI4C6
Western Blot 1:2000
family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Full length human recombinant protein of human FAM170A (NP_877438) produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.