Learn More
FAM170A Antibody (OTI4C6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen FAM170A
Klon OTI4C6
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306567
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44989-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306547
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44989-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
FAM170A
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
340069
IgG1
>95%
Antibody
OTI4C6
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Full length human recombinant protein of human FAM170A (NP_877438) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.