Learn More
Famotidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480898
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480898 5 g 5 Gramm
16402159 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16480898 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0377
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Famotidine (MK-208) is a competitive histamine H2-receptor antagonist. Its main pharmacodynamic effect is the inhibition of gastric secretion.
Famotidine (MK-208) is a competitive histamine H2-receptor antagonist. Its main pharmacodynamic effect is the inhibition of gastric secretion.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Famotidine
Physikalische Form Solid
CAS 76824-35-6
Farbe Off-White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H15N7O2S3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym MK-208
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (296.34 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(NS(=O)(N)=O)CCSCC1=CSC(NC(N)=N)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 337.45
Formelmasse 337.45
Reinheit (%) 99.26%
Güte Research