Learn More
Invitrogen™ Faricimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Faricimab Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA560119
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30283733
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Faricimab Recombinant Monoclonal Antibody for SPR, Flow, ELISA, Functional
Faricimab (RG7716) is a bispecific antibody pharmaceutical that simultaneously targets Angiopoietin-2 (Ang-2) and VEGF-A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Faricimab Humanized
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
RG7716; RO6867461
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized