Learn More
Invitrogen™ Faricimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Faricimab Recombinant Monoclonal Antibody
610.00 € - 2530.00 €
Spezifikation
Antigen Faricimab Humanized
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283733
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560119
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30282516
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560120
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Faricimab Recombinant Monoclonal Antibody for SPR, Flow, ELISA, Functional
Faricimab (RG7716) is a bispecific antibody pharmaceutical that simultaneously targets Angiopoietin-2 (Ang-2) and VEGF-A.
Spezifikation
Spezifikation
Faricimab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
RG7716; RO6867461
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A