missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fasiglifam, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200097871
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484996 100 mg -
16443998 10 mg 10 Milligramm
16466707 5 mg 5 Milligramm
16420116 2 mg 2 Milligramm
16480986 200 mg -
16490347 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16484996 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10480

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.

Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H32O7S
Menge 100 mg
Synonym TAK-875
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMILES CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 524.63
Formelmasse 524.63
Reinheit (%) 95.05%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.