Learn More
FASN-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477237
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477237 5 mg -
16444528 10 mg 10 Milligramm
16435386 100 mg -
16410837 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477237 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111777
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress FASN-IN-1 is a fatty acid synthase (FASN) inhibitor extracted from patent WO2015134790A1, compound 56.
FASN-IN-1 is a fatty acid synthase (FASN) inhibitor extracted from patent WO2015134790A1, compound 56.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FASN-IN-1
CAS 1808260-84-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H25N3O3S2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (252.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](C)C(NC1=NC(C2=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C2)=CS1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 395.54
Formelmasse 395.54
Reinheit (%) 99.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation