Learn More
MP Biomedicals™ FastCount™ Zellzähler-Kit
Artikelnummer. 16349855 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
500 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
16349855 500 Tests 500 Tests
16339855 100 Tests 100 Tests
2 options
Artikelnummer. 16349855
Marke: MP Biomedicals™ 092690132
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur kolorimetrischen Quantifizierung der Anzahl lebensfähiger Zellen in Proliferations- und Zytotoxizitätsassays.
Das FastCount Zellzähler-Kit bietet eine empfindliche und bequeme Methode zur Bestimmung der Zellviabilität in Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassays. Das Kit verwendet ein wasserlösliches Tetrazoliumsalz, WST-8 (d. H 2-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium, Mononatriumsalz) zur Quantifizierung der Anzahl lebender Zellen durch Herstellung eines gelben Formazanfarbstoffs bei Bioreduktion durch Dehydrogenaseaktivitäten in Zellen. Die Menge dieses Formazanfarbstoffs, der durch Bioreduktion innerhalb von Zellen erzeugt wird, ist direkt proportional zur Anzahl lebender Zellen. Die Nachweisempfindlichkeit von FastCounting Zellkits ist höher als bei anderen Tetrazoliumsalzen wie MTT, XTT, MTS oder WST-1. Aufgrund seiner Stabilität und extrem niedrigen Zytotoxizität eignet sich das FastCount Zellkit für längere Inkubationszeiten bis zu 24 oder 48 Stunden.
Vorteile der Verwendung des FastCount Zellkits:
  • Farbstoff mit höchster Empfindlichkeit für die Zellviabilität
  • Niedrigste Zytotoxizität unter allen Tetrazoliumreagenzien
  • Einfache Verfahren ohne Auftauen von Reagenzien
  • Lange Haltbarkeit und einfache Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Langfristig bei -20 °C lagern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Menge 500 Tests