Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Buffer (10X)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Beschreibung
10x FastDigest Puffer ist ein proprietärer Verdaupuffer, der die 100 %-ige prozentige Aktivität aller FastDigest Restriktionsenzyme unterstützt. DNA/RNA-modifizierende Enzyme wie Ligasen, Phosphatasen, Kinasen und mesophile DNA-Polymerasen haben in FastDigest Puffer ebenfalls eine 100 %-ige Aktivität. Aus diesem Grund lassen sich Enzyme für Downstream-Prozesse direkt zum FastDigest-Reaktionsgemisch hinzufügen.
Vorteile:
Doppelter und mehrfacher Verdau in einem einzigen Puffer mit jeder beliebigen Kombination von Enzymen
Keine nachfolgenden Verdauvorgänge oder Pufferwechsel erforderlich
Vorteile:
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10X |
| Menge | 5 x 1 ml |
| Produkttyp | Verdaupuffer |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |
| Produktlinie | FastDigest |