Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Eco32I
Artikelnummer. 10669520 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
200 Reaktionen
400 μl
Packungsgröße:
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 10669520
Marke: Thermo Scientific™ FD0304
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an GAT^ATC-Stellen mit Thermo Scientific™ FastDigest™ EcoRV (Eco32I), das am zuverlässigsten bei 37 °C innerhalb von 5 bis 15 Minuten unter Verwendung des universellen FastDigest Puffers arbeitet (Isoschizomere: EcoRV).
Lambda-DNA verdaut mit EcoRI, 1% Agarose, 21 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
  • 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
  • 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
  • Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
  • Direktes Auftragen auf Gele möglich
  • Keine Star-Aktivität
  • 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • FastDigest Eco32I (400 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Eco32I
Kompatibler Puffer 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Nein
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 400 μl
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie FastDigest
Überhang Stumpf