Beschreibung
Der FastMitophagy Das Nachweiskit wurde speziell für den Nachweis von Mitophagie in Säugetierzellen entwickelt. Mitophagie ist der selektive Abbau defekter Mitochondrien durch Autophagie nach DNA-Schädigung oder oxidativem Stress. Es dient als spezifisches Eliminierungssystem, indem es dysfunktionale Mitochondrien in Autophagosome absetzt, das Phagosom mit Lysosomen verschmilzt und diese durch Verdauung abbaut. Seit ihrer ersten Beobachtung im Jahr 1962 hat die Mitophagie intensive Forschung im Hinblick auf die Zellhomöostase und die Entwicklung in Säugetierzellen auf sich gezogen. Die jüngsten Forschungsbemühungen zielen darauf ab, die Rolle der induzierten Autophagie als Reaktion auf Stress, mikrobielle Infektionen und Erkrankungen (z. B. Krebs, Alzheimer und Parkinson) weiter zu klären.
Dieses Set besteht aus einem Mitophagie-Farbstoff, einem Reagenz zum Nachweis der Mitophagie und einem Lysosomen-Farbstoff (Lyso-Farbstoff). Mitophagie-Farbstoff akkumuliert zunächst in intakten Mitochondrien und wird durch chemische Bindung immobilisiert, was aufgrund des Einflusses der umgebenden Umwelt zu einer sehr schwachen Fluoreszenz führt. Wenn Mitophagie induziert wird, verschmilzt das beschädigte Mitochondrien zum Lysotom und der Mitophagie-Farbstoff emittiert eine hohe Fluoreszenz. Lysofarbstoff wird zur Bestätigung der Fusion von Mitophagie-Farbstoff – Mitochondrien und Lysotom werden gekennzeichnet.
Jedes Set enthält 5 μg Mitophagie-Farbstoff und 30 μg Lyso-Farbstoff, ausreichend für 5 x 96-Well-Platten oder 25 Assays bei Verwendung eines 35 mm.
Vorteile der Verwendung FastMitophagy Detektionskit:
- Einfaches Verfahren: Einfach den Mitophagie-Farbstoff hinzufügen – keine Transfektion erforderlich.
- Empfindlicher als andere Autophagie-Marker
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 0 bis 5 °C vor Licht geschützt lagern |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mitophagie-Nachweiskit |
| Enthält | Jedes Kit enthält 5 µg Mitophagie-Farbstoff und 30 µg Lysofarbstoff, ausreichend für 5 x 96-Well-Platten |
| Menge | 5 μg/30 μg |