Learn More
FBPase-1-Inhibitor
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Beschreibung | Weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine zelldurchlässige Benzoxazolo-Sulfonamidverbindung, die hFBPase-1 hemmt |
| CAS | 883973-99-7 |
| Summenformel | C13H7Cl3N2O3S |
| Formelmasse | 377.60g/mol |
| Synonym | F16BPase Inhibitor |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeit | Löslich in DMSO |
| Mehr anzeigen |