Learn More
FBXO18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14275-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16892844
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FBXO18
Polyclonal
Unconjugated
FBXO18
F box DNA helicase 1, F box only protein 18, F box protein, helicase, 18, FBH1, Fbx18, FBXO18
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
291293, 50755, 84893
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8K2I9, Q8NFZ0
Fbxo18
FBXO18 Fusion Protein Ag5622
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human