missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (S09-5D1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-19947-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Fc gamma RIIA/CD32a | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S09-5D1 | |
| Unconjugated | |
| CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a | |
| A synthetic peptide of human Fc gamma RIIA/CD32a (Uniprot # P12318) | |
| 50 μg | |
| Immunology | |
| 2212 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur