Learn More
Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (S09-5D1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Antigen Fc gamma RIIA/CD32a
Klon S09-5D1
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18661834
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19947-100ul
100 μg
645.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18696694
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19947-50ul
50 μg
421.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Fc gamma RIIA/CD32a
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rat
CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a
A synthetic peptide of human Fc gamma RIIA/CD32a (Uniprot # P12318)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S09-5D1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Immunology
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
2212
IgG
Affinity purified