missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FceR1 alpha Monoclonal Antibody (MAR-1), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
137.00 € - 373.00 €
Spezifikation
Antigen | FceR1 alpha |
---|---|
Klon | MAR-1 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16321294
|
Affymetrix eBioscience
62-5898-82 |
100 μg |
373.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16311294
|
Invitrogen
62-5898-80 |
25 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
FceR1 alpha Monoclonal antibody specifically detects FceR1 alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
FceR1 alpha | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
14125 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
MAR-1 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Armenian Hamster | |
Mouse | |
P20489 | |
FCER1A | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
FCER1A |