Learn More
Instech Laboratories™ Feeding tube, mouse oral gavage, polyurethane, 16ga x 38mm, sterile
Beschreibung
These specialty tubes feature a larger inner diameter for easier delivery of viscous compounds and a straight tip that wipes clean to help in cases where aspiration of compounds would be hazardous to the animal. Availablein two sizes: 13ga for rats and 16ga for mice.
- Plastic feeding tubes, 16ga x 38mm
- For mouse oral gavage
- Designed to minimise trauma to oesophagus
- Polyurethane tube with rounded tip
- Large internal diameter for viscous compounds
- Straight tube wipes clean to prevent aspiration of compounds
- Disposable
- Supplied as 50 sterile pouches of 5 tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zulaufschlauch |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.