Learn More
Instech Laboratories™ Feeding tube, rodent oral gavage, stainless steel, 16ga x 76mm, straight, sterile
Click to view available options
Produkttyp:
Zulaufschlauch
Beschreibung
These traditional reusable gavage needles feature stainless steel tubes and ball-tips. They are sold straight but are easily bent to your desired curve for optimal placement. Available in seven sizes for mice and rats.
- Stainless steel feeding tubes, 16ga x 76mm
- For rodent oral gavage
- 2.8mm round bulb
- Bendable
- Supplied as sterile pouch of 6 tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zulaufschlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.