Learn More
Cytiva Luer-Anschluss (weiblich)
Verbindungsstückzubehör aus Polyamid für die Querfluss-Kartuschenfiltration
Marke:  Cytiva 56-4105-77
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15249894
  • 28.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polyamid-Steckverbinder, 10er-Packung. Zubehör für das Cytiva MidGee und MidGee Hoop Filtersystem für Kreuzflusskartuschen
Spezifikation
Spezifikation
Adapter Luer-Lock-Innenkegel auf Luer-Lock-Außenkegel
Männlicher Luer-Adapter
Nylon