Learn More
Fenchlorphos-oxon, TRC
Artikelnummer. 30400774
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400774 100 mg
30396130 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30400774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF247410100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3983-45-7
Summenformel C8 H8 Cl3 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 305.48
Synonym Phosphoric acid, dimethyl 2,4,5-trichlorophenyl ester, Dimethyl 2,4,5-trichlorophenyl phosphate, Dowco 101, Fenchlorphos-oxon, NSC 133018, O,O-Dimethyl O-2,4,5-trichlorophenyl phosphate, Ronnel oxon, Ronnel oxygen analog, Ronnoxon, Ronoxon
IUPAC-Name dimethyl (2,4,5-trichlorophenyl) phosphate
SMILES COP(=O)(OC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenchlorphos-oxon
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8Cl3O4P/c1-13-16(12,14-2)15-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 303.9226