Learn More
(-)-Fenchon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318176
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318176 50 g 50 Gramm
11328176 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15151.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-20-4
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.237
MDL-Nummer MFCD00151104
InChI-Schlüssel LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Synonym l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
PubChem CID 3034206
IUPAC-Name (1R,4R)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Fenchone
Schmelzpunkt 3°C to 5°C
Dichte 0.945
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 50 g
Beilstein 2042710
Optische Drehung −52° (Neat)
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) ≥98%