Learn More
Fenclonine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412339
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16412339 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16412339 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1368
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fenclonine is a potent and irreversible inhibitor of tryptophan (Trp) hydroxylase, the rate-limiting enzyme in serotonin biosynthesis.
Fenclonine is a potent and irreversible inhibitor of tryptophan (Trp) hydroxylase, the rate-limiting enzyme in serotonin biosynthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenclonine
CAS 7424-00-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10ClNO2
Menge 1 g
Synonym 4-Chloro-DL-phenylalanine PCPA CP-10188
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (500.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 25 mg/mL (125.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
Formelmasse 199.63
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism