missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenofibrat, TRC

Artikelnummer. 17943515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943515 100 mg 100 Milligramm
30134127 1 g 1 Gramm
30135200 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17943515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF248640100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 49562-28-9
Summenformel C20 H21 Cl O4
Molekulargewicht (g/mol) 360.83
Synonym Fenofibrate, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid 1-methylethyl ester, Ankebin, Antara, Clorofibrate, Elasterin, Fenobrate, Fenogal, Fenotard, Isopropyl 2-[p-(p-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate, LF 178, Lipanthyl, Lipantil, Lipidil, Lipidil Supra, Lipirex, Lipoclar, Lipofene, Liposit, Lipsin, NSC 281319, Nolipax, Procetofen, Procetofene, Procetoken, Protolipan, Secalip, TriCor
IUPAC-Name Propan-2-Yl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)Phenoxy]-2-Methylpropanoat
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenofibrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
Formelmasse 360.1128
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.